Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Solid hylltillbehör, hyllavdelare
Produktkod. 15996901
Change view
Bredd (engelska):
14 tum
24 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Förpackningsstorlek
15996901 24 tum Varje
15976901 14 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15996901 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer DD24FS
Beräknad leverans: 29-01-2027
Hyllavdelare hjälper till med organisationen.
  • Stål, rostfritt
  • 8 tum hög
  • Fäst med fjäderklämmor (ingår)
Specifikationer
Produkttyp Hyllavdelare för trådhyllor
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ hyllor
Höjd (engelska) 8 tum
Höjd (metrisk) 20.3 cm
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 61 cm
Material Rostfritt stål