Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Solid hylltillbehör, hyllavdelare
Produktkod. p-4574814
Bredd (engelska):
14 tum
24 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15996901
Brand: Metro™ DD24FS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hyllavdelare hjälper till med organisationen.
  • Stål, rostfritt
  • 8 tum hög
  • Fäst med fjäderklämmor (ingår)
Specifikationer
Produkttyp Hyllavdelare för trådhyllor
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ hyllor
Höjd (engelska) 8 tum
Höjd (metrisk) 20.3 cm
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 61 cm
Material Rostfritt stål