Läs mer
Metro™ Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ och Super Adjustable™ 2 Top-Track stationära ändenheter
Material:
Rostfritt stål
Stål
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
53 cm
24 tum
Avsluta:
Hold (Håll)
Krom
Metroseal 3 med Microban™
Metroseal grön epoxi
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Satsen innehåller 86 tum. (218,5 cm) stolpar och hårdvara som krävs för att ansluta stationära ändenheter till spåret
- Super Erecta Hyllornas design med öppen tråd minimerar dammansamling, tillåter fri luftcirkulation och bättre synlighet för lagrade föremål.
MetroSeal 3 Finish är en korrosionsbeständig yta i flera lager som består av en proprietär tvärbunden härdplast epoxi förstärkt med Microban antimikrobiellt skydd över en zinkkromatbeläggning. Metroseal 3 med Microban ger skydd mot bakterier, mögel, mögel och svampansamling som kan orsaka lukt, fläckar och produktnedbrytning, samtidigt som den uppvisar utmärkta nötnings-, mejsel- och kemikalieresistensegenskaper.
Beställningsinfo
Ett kit krävs per enskilt system. Hyllor säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stationär ändenhetssats |
| Avsluta | Metroseal 3 med Microban™ |
| För användning med (utrustning) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ lagringssystem |
| Inkluderar | 86 tum. Inlägg och anslutande hårdvara |
| Vikt (engelska) | 11 lb. |
| Vikt (metrisk) | 4.9 kg |
| Bredd (engelska) Hylla | 18 tum |
| Bredd (engelska) | 18 tum |
| Bredd (metrisk) Hylla | 45.7 cm |
| Bredd (metrisk) | 45.7 cm |
| Visa mer |