Läs mer
Metro™ Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ och Super Adjustable™ 2 Top-Track stationära ändenheter
Produktkod. 15987291
Change view
Material:
Rostfritt stål
Stål
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
53 cm
24 tum
Avsluta:
Hold (Håll)
Krom
Metroseal 3 med Microban™
Metroseal grön epoxi
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Bredd (engelska) Hylla Avsluta unitSize
15987291 Rostfritt stål 24 tum Hold (Håll) Varje
15927291 Rostfritt stål 18 tum Hold (Håll) Varje
15957291 Rostfritt stål 53 cm Hold (Håll) Varje
15907291 Stål 18 tum Krom Varje
15937291 Stål 53 cm Krom Varje
15967291 Stål 24 tum Krom Varje
15917291 Stål 18 tum Metroseal 3 med Microban™ Varje
15947291 Stål 53 cm Metroseal 3 med Microban™ Varje
15977291 Stål 24 tum Metroseal grön epoxi Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15987291 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer TTE24S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ansluter stationära ändenheter till överliggande spåruppsättningar.
  • Satsen innehåller 86 tum. (218,5 cm) stolpar och hårdvara som krävs för att ansluta stationära ändenheter till spåret
  • Super Erecta Hyllornas design med öppen tråd minimerar dammansamling, tillåter fri luftcirkulation och bättre synlighet för lagrade föremål.
Beställningsinfo
Ett kit krävs per enskilt system. Hyllor säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Stationär ändenhetssats
Avsluta Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ lagringssystem
Inkluderar 86 tum. Inlägg och anslutande hårdvara
Vikt (engelska) 12 lb.
Vikt (metrisk) 5.4 kg
Bredd (engelska) Hylla 24 tum
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) Hylla 61 cm
Bredd (metrisk) 61 cm
Material Rostfritt stål