Läs mer
Metro™ Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ och Super Adjustable™ 2 Top-Track stationära ändenheter
Produktkod. p-4246806
Material:
Rostfritt stål
Stål
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
53 cm
24 tum
Avsluta:
Hold (Håll)
Krom
Metroseal 3 med Microban™
Metroseal grön epoxi
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15927291
Brand: Metro™ TTE18S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ansluter stationära ändenheter till överliggande spåruppsättningar.
  • Satsen innehåller 86 tum. (218,5 cm) stolpar och hårdvara som krävs för att ansluta stationära ändenheter till spåret
  • Super Erecta Hyllornas design med öppen tråd minimerar dammansamling, tillåter fri luftcirkulation och bättre synlighet för lagrade föremål.
Beställningsinfo
Ett kit krävs per enskilt system. Hyllor säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Stationär ändenhetssats
Avsluta Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ lagringssystem
Inkluderar 86 tum. Inlägg och anslutande hårdvara
Vikt (engelska) 11 lb.
Vikt (metrisk) 4.9 kg
Bredd (engelska) Hylla 18 tum
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) Hylla 45.7 cm
Bredd (metrisk) 45.7 cm
Material Rostfritt stål