Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Svedgade inlägg
Produktkod. 15996691
Change view
Höjd (engelska):
33 tum
54 tum.
63 tum.
Längd (engelska):
33 tum
54 tum.
63 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (engelska) Längd (engelska) Förpackningsstorlek
15996691 33 tum 33 tum Varje
15946711 54 tum. 54 tum. Varje
15976741 63 tum. 63 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15996691 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer 33UPSSW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.00 SEK
    541.11 SEK / Paket med 1
    Save 95.89 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 12-03-2027
För vagntvättbar och autoklavapplikationer.
  • Varje stolpe av rostfritt stål av typ 304 har en aluminiumkåpa insvängd i toppen
  • För användning med vanliga styrhjul
Specifikationer
Produkttyp Mobil hyllstolpe
För användning med (applikation) Autoklaverbara och vagntvättbara applikationer
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ stamhjul
Höjd (engelska) 33 tum
Höjd (metrisk) 83.82 cm
Längd (engelska) 33 tum
Längd (metrisk) 87.5 cm
Material Rostfritt stål