Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Top Track Mobile Unit Kit
Produktkod. 15917301
Change view
Material:
Rostfritt stål
Stål
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
53 cm
24 tum
Avsluta:
Hold (Håll)
Krom
Metroseal 3 med Microban™
Metroseal grön epoxi
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Bredd (engelska) Hylla Avsluta unitSize
15917301 Rostfritt stål 18 tum Hold (Håll) Varje
15947301 Rostfritt stål 53 cm Hold (Håll) Varje
15977301 Rostfritt stål 24 tum Hold (Håll) Varje
15927301 Stål 53 cm Krom Varje
15957301 Stål 24 tum Krom Varje
15907301 Stål 18 tum Metroseal 3 med Microban™ Varje
15937301 Stål 53 cm Metroseal 3 med Microban™ Varje
15967301 Stål 24 tum Metroseal grön epoxi Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15917301 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer TTM18S
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Stolpar, hjul/hjulkanaler, munkstötfångare och rullagerenheter
Förvaring med hög densitet och enkel åtkomst.
Top-Track-lagringssystem ökar lagringskapaciteten och enkel åtkomst med överliggande styrskenor. Denna design möjliggör öppna gångar som eliminerar svåråtkomliga utrymmen, ett utbytbart/modulärt förvaringssystem och enklare rengöring.
  • Mobila enheter rör sig längs förankrade spår vilket ger enkel åtkomst till alla hyllor
Beställningsinfo
Hyllor beställs separat. Ett kit krävs per mobil enhet.
Specifikationer
Produkttyp Mobil enhetssats
Avsluta Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ lagringssystem
Inkluderar Stolpar, hjul/kanalhjul, munkstötfångare och rullagerenheter, hårdvara, delade hylsor
Vikt (engelska) 32 lb.
Vikt (metrisk) 14.4 kg
Bredd (engelska) Hylla 18 tum
Bredd (engelska) 20.25 tum.
Bredd (metrisk) Hylla 45.7 cm
Bredd (metrisk) 51.4 cm
Material Rostfritt stål