Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Top Track Mobile Unit Kit
Produktkod. p-4246804
Material:
Rostfritt stål
Stål
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
53 cm
24 tum
Avsluta:
Hold (Håll)
Krom
Metroseal 3 med Microban™
Metroseal grön epoxi
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15917301
Brand: Metro™ TTM18S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Stolpar, hjul/hjulkanaler, munkstötfångare och rullagerenheter
Förvaring med hög densitet och enkel åtkomst.
Top-Track-lagringssystem ökar lagringskapaciteten och enkel åtkomst med överliggande styrskenor. Denna design möjliggör öppna gångar som eliminerar svåråtkomliga utrymmen, ett utbytbart/modulärt förvaringssystem och enklare rengöring.
  • Mobila enheter rör sig längs förankrade spår vilket ger enkel åtkomst till alla hyllor
Beställningsinfo
Hyllor beställs separat. Ett kit krävs per mobil enhet.
Specifikationer
Produkttyp Mobil enhetssats
Avsluta Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ lagringssystem
Inkluderar Stolpar, hjul/kanalhjul, munkstötfångare och rullagerenheter, hårdvara, delade hylsor
Vikt (engelska) 32 lb.
Vikt (metrisk) 14.4 kg
Bredd (engelska) Hylla 18 tum
Bredd (engelska) 20.25 tum.
Bredd (metrisk) Hylla 45.7 cm
Bredd (metrisk) 51.4 cm
Material Rostfritt stål