Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Top Track Stationära Intermediate Unit Kit
Product Code. 15917281
Change view
Click to view available options
Material:
Rostfritt stål
Stål
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
53 cm
24 tum
Avsluta:
Hold (Håll)
Krom
Metroseal 3 med Microban™
Unit Size:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material Bredd (engelska) Hylla Avsluta Unit Size
15917281 Stål 18 tum Krom Varje
15937281 Rostfritt stål 18 tum Hold (Håll) Varje
15967281 Rostfritt stål 53 cm Hold (Håll) Varje
15997281 Rostfritt stål 24 tum Hold (Håll) Varje
15947281 Stål 53 cm Krom Varje
15977281 Stål 24 tum Krom Varje
15927281 Stål 18 tum Metroseal 3 med Microban™ Varje
15957281 Stål 53 cm Metroseal 3 med Microban™ Varje
15987281 Stål 24 tum Metroseal 3 med Microban™ Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 15917281 Supplier Metro™ Supplier No. TTA18C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4170.00 SEK
    3361.90 SEK / Paket med 1
    Save 808.10 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 04-03-2027
Includes
  • 2185 mm (86 tum) inlägg
  • Hårdvara för anslutning av stationär mellanenhet till spår på båda sidor
Förvaring med hög densitet och enkel åtkomst
Top-Track-lagringssystem ökar lagringskapaciteten och enkel åtkomst med överliggande styrskenor. Denna design möjliggör öppna gångar som eliminerar svåråtkomliga utrymmen, ett utbytbart/modulärt förvaringssystem och enklare rengöring.
  • Stationär mellanenhet hjälper till att organisera Super Erecta , Super Erecta Pro™ och Super Adjustable™ Top-Track lagringssystem
  • 2185 mm (86 tum) höga inlägg
Order Info
Hyllor beställs separat
Specifications
Produkttyp Stationär mellanenhetssats
Avsluta Krom
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ lagringssystem
Höjd (engelska) 86 tum.
Höjd (metrisk) 2185 mm
Inkluderar Stolpar, hjul/kanalhjul, munkstötfångare och rullagerenheter, hårdvara, delade hylsor
Vikt (engelska) 7.5 lb.
Vikt (metrisk) 3.3 kg
Bredd (engelska) Hylla 18 tum
Bredd (metrisk) Hylla 45.7 cm
Material Stål