Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Top Track Stationära Intermediate Unit Kit
Beskrivning
Innehåller
- 2185 mm (86 tum) inlägg
- Hårdvara för anslutning av stationär mellanenhet till spår på båda sidor
Top-Track-lagringssystem ökar lagringskapaciteten och enkel åtkomst med överliggande styrskenor. Denna design möjliggör öppna gångar som eliminerar svåråtkomliga utrymmen, ett utbytbart/modulärt förvaringssystem och enklare rengöring.
- Stationär mellanenhet hjälper till att organisera Super Erecta , Super Erecta Pro™ och Super Adjustable™ Top-Track lagringssystem
- 2185 mm (86 tum) höga inlägg
MetroSeal 3 Finish
är en korrosionsbeständig yta i flera lager som består av en egenutvecklad tvärbunden härdplast epoxi förstärkt med Microban antimikrobiellt skydd över en zinkkromatbeläggning. Metroseal 3 med Microban ger skydd mot bakterier, mögel, mögel och svampansamling som kan orsaka lukt, fläckar och produktnedbrytning, samtidigt som den uppvisar utmärkta nötnings-, mejsel- och kemikalieresistensegenskaper.
Beställningsinfo
Hyllor beställs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stationär mellanenhetssats |
| Avsluta | Metroseal 3 med Microban™ |
| För användning med (utrustning) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ lagringssystem |
| Höjd (engelska) | 86 tum. |
| Höjd (metrisk) | 2185 mm |
| Inkluderar | Stolpar, hjul/kanalhjul, munkstötfångare och rullagerenheter, hårdvara, delade hylsor |
| Vikt (engelska) | 7.5 lb. |
| Vikt (metrisk) | 3.3 kg |
| Bredd (engelska) Hylla | 18 tum |
| Bredd (metrisk) Hylla | 45.7 cm |
| Visa mer |