Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Top Track Stationära Intermediate Unit Kit
Produktkod. 15967281
Material:
Rostfritt stål
Stål
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
53 cm
24 tum
Avsluta:
Hold (Håll)
Krom
Metroseal 3 med Microban™
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15967281
Brand: Metro™ TTA21S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Includes
  • 2185 mm (86 tum) inlägg
  • Hårdvara för anslutning av stationär mellanenhet till spår på båda sidor
Förvaring med hög densitet och enkel åtkomst
Top-Track-lagringssystem ökar lagringskapaciteten och enkel åtkomst med överliggande styrskenor. Denna design möjliggör öppna gångar som eliminerar svåråtkomliga utrymmen, ett utbytbart/modulärt förvaringssystem och enklare rengöring.
  • Stationär mellanenhet hjälper till att organisera Super Erecta , Super Erecta Pro™ och Super Adjustable™ Top-Track lagringssystem
  • 2185 mm (86 tum) höga inlägg
Información de órdenes
Hyllor beställs separat
Especificaciones
Produkttyp Stationär mellanenhetssats
Avsluta Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ lagringssystem
Höjd (engelska) 86 tum.
Höjd (metrisk) 2185 mm
Inkluderar Stolpar, hjul/kanalhjul, munkstötfångare och rullagerenheter, hårdvara, delade hylsor
Vikt (engelska) 8 lb.
Vikt (metrisk) 3.6 kg
Bredd (engelska) Hylla 53 cm
Bredd (metrisk) Hylla 53 cm
Material Rostfritt stål
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado