Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Top Track Stationära Intermediate Unit Kit
Produktkod. 15997281
Change view
Material:
Rostfritt stål
Stål
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
53 cm
24 tum
Avsluta:
Hold (Håll)
Krom
Metroseal 3 med Microban™
Conditionnement:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Material Bredd (engelska) Hylla Avsluta Conditionnement
15997281 Rostfritt stål 24 tum Hold (Håll) Varje
15937281 Rostfritt stål 18 tum Hold (Håll) Varje
15967281 Rostfritt stål 53 cm Hold (Håll) Varje
15917281 Stål 18 tum Krom Varje
15947281 Stål 53 cm Krom Varje
15977281 Stål 24 tum Krom Varje
15927281 Stål 18 tum Metroseal 3 med Microban™ Varje
15957281 Stål 53 cm Metroseal 3 med Microban™ Varje
15987281 Stål 24 tum Metroseal 3 med Microban™ Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15997281 Fournisseur Metro™ Code fournisseur TTA24S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6400.00 SEK
    5461.56 SEK / Paket med 1
    Save 938.44 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 02-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
  • 2185 mm (86 tum) inlägg
  • Hårdvara för anslutning av stationär mellanenhet till spår på båda sidor
Förvaring med hög densitet och enkel åtkomst
Top-Track-lagringssystem ökar lagringskapaciteten och enkel åtkomst med överliggande styrskenor. Denna design möjliggör öppna gångar som eliminerar svåråtkomliga utrymmen, ett utbytbart/modulärt förvaringssystem och enklare rengöring.
  • Stationär mellanenhet hjälper till att organisera Super Erecta , Super Erecta Pro™ och Super Adjustable™ Top-Track lagringssystem
  • 2185 mm (86 tum) höga inlägg
Informations sur la commande
Hyllor beställs separat
Spécification
Produkttyp Stationär mellanenhetssats
Avsluta Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ lagringssystem
Höjd (engelska) 86 tum.
Höjd (metrisk) 2185 mm
Inkluderar Stolpar, hjul/kanalhjul, munkstötfångare och rullagerenheter, hårdvara, delade hylsor
Vikt (engelska) 8.5 lb.
Vikt (metrisk) 3.8 kg
Bredd (engelska) Hylla 24 tum
Bredd (metrisk) Hylla 61 cm
Material Rostfritt stål
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.