Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylla, kromfinish
Produktkod. 15956671
Change view
Mått (L x B):
24 x 18 tum. (61 x 45,7 cm)
24 x 21 tum. (61 x 53 cm)
30 x 21 tum. (76 x 53 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
36 x 18 tum. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 tum. (91,4 x 53 cm)
36 x 24 tum. (91,4 x 61 cm)
36 x 30 tum. (91,4 x 76 cm)
36 x 36 tum. (91 x 91 cm)
42 x 14 tum. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 tum. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 tum. (106,6 x 61 cm)
48 x 18 tum. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 21 tum. (122 x 53 cm)
48 x 36 tum. (121,9 x 91 cm)
60 x 14 tum. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 tum. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 tum. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 tum (152,4 x 61 cm)
60 x 30 tum. (152,4 x 76 cm)
72 x 21 tum. (183 x 53 cm)
72 x 30 tum. (183 x 76 cm)
72 x 36 tum. (183 x 91 cm)
Bärande kapacitet (engelska):
21 lb.
400 lb.
600 lb.
800 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
23 product options available for selection
| Produktkod. | Mått (L x B) | Bärande kapacitet (engelska) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 15956671 | 60 x 24 tum (152,4 x 61 cm) | 21 lb. | Varje |
| 15976591 | 36 x 18 tum. (91,4 x 45,7 cm) | 400 lb. | Varje |
| 15946601 | 48 x 18 tum. (121,9 x 45,7 cm) | 400 lb. | Varje |
| 15906611 | 60 x 18 tum. (152,4 x 45,7 cm) | 600 lb. | Varje |
| 15976681 | 60 x 30 tum. (152,4 x 76 cm) | 400 lb. | Varje |
| 15926701 | 48 x 36 tum. (121,9 x 91 cm) | 600 lb. | Varje |
| 15906661 | 36 x 24 tum. (91,4 x 61 cm) | 400 lb. | Varje |
| 15966571 | 42 x 14 tum. (106,6 x 35,5 cm) | 800 lb. | Varje |
| 15926581 | 60 x 14 tum. (152,4 x 35,5 cm) | 600 lb. | Varje |
| 15966611 | 24 x 21 tum. (61 x 53 cm) | 800 lb. | Varje |
| 15996581 | 24 x 18 tum. (61 x 45,7 cm) | 800 lb. | Varje |
| 15916621 | 30 x 21 tum. (76 x 53 cm) | 800 lb. | Varje |
| 15966621 | 36 x 21 tum. (91,4 x 53 cm) | 800 lb. | Varje |
| 15956631 | 48 x 21 tum. (122 x 53 cm) | 800 lb. | Varje |
| 15906631 | 42 x 21 tum. (106,6 x 53 cm) | 800 lb. | Varje |
| 15976641 | 72 x 21 tum. (183 x 53 cm) | 600 lb. | Varje |
| 15936641 | 60 x 21 tum. (152,4 x 53 cm) | 600 lb. | Varje |
| 15956651 | 30 x 24 tum (76 x 61 cm) | 800 lb. | Varje |
| 15956661 | 42 x 24 tum. (106,6 x 61 cm) | 800 lb. | Varje |
| 15906701 | 36 x 36 tum. (91 x 91 cm) | 800 lb. | Varje |
| 15906691 | 72 x 30 tum. (183 x 76 cm) | 600 lb. | Varje |
| 15966701 | 72 x 36 tum. (183 x 91 cm) | 600 lb. | Varje |
| 15936681 | 36 x 30 tum. (91,4 x 76 cm) | 800 lb. | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
15956671
Supplier
Metro™
Supplier No.
2460NC
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
931.71 SEK
848.58 SEK / Paket med 1
Save 83.13 SEK
8% Av
Beräknad leverans: 03-03-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Öppen tråddesign minimerar dammansamling, tillåter fri luftcirkulation och bättre synlighet av förvarade föremål
- Äkta nickel-krom-finish för torr, låg luftfuktighet
- Skyddande lack belagd
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Trådhylla |
| Material | Krom |
| Mått (L x B) | 60 x 24 tum (152,4 x 61 cm) |
| För användning med (utrustning) | Metro™ Super Erecta™ Hyllsystem |
| Inkluderar | Plastfodral och kilar |
| Längd (engelska) | 60 tum |
| Längd (metrisk) | 152.4 cm |
| Bärande kapacitet (engelska) | 21 lb. |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 9.5 kg |
| Bredd (engelska) | 24 tum |
| Bredd (metrisk) | 61 cm |
| Show More Show Less |