Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylla, kromfinish
Produktkod. 15976591
Change view
Mått (L x B):
24 x 18 tum. (61 x 45,7 cm)
24 x 21 tum. (61 x 53 cm)
30 x 21 tum. (76 x 53 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
36 x 18 tum. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 tum. (91,4 x 53 cm)
36 x 24 tum. (91,4 x 61 cm)
36 x 30 tum. (91,4 x 76 cm)
36 x 36 tum. (91 x 91 cm)
42 x 14 tum. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 tum. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 tum. (106,6 x 61 cm)
48 x 18 tum. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 21 tum. (122 x 53 cm)
48 x 36 tum. (121,9 x 91 cm)
60 x 14 tum. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 tum. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 tum. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 in. (152.4 x 61 cm)
60 x 30 tum. (152,4 x 76 cm)
72 x 21 tum. (183 x 53 cm)
72 x 30 tum. (183 x 76 cm)
72 x 36 tum. (183 x 91 cm)
Bärande kapacitet (engelska):
21 lb.
400 lb.
600 lb.
800 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Bärande kapacitet (engelska) unitSize
15976591 36 x 18 tum. (91,4 x 45,7 cm) 400 lb. Varje
15956671 60 x 24 in. (152.4 x 61 cm) 21 lb. Varje
15946601 48 x 18 tum. (121,9 x 45,7 cm) 400 lb. Varje
15906611 60 x 18 tum. (152,4 x 45,7 cm) 600 lb. Varje
15976681 60 x 30 tum. (152,4 x 76 cm) 400 lb. Varje
15926701 48 x 36 tum. (121,9 x 91 cm) 600 lb. Varje
15906661 36 x 24 tum. (91,4 x 61 cm) 400 lb. Varje
15966571 42 x 14 tum. (106,6 x 35,5 cm) 800 lb. Varje
15926581 60 x 14 tum. (152,4 x 35,5 cm) 600 lb. Varje
15966611 24 x 21 tum. (61 x 53 cm) 800 lb. Varje
15996581 24 x 18 tum. (61 x 45,7 cm) 800 lb. Varje
15916621 30 x 21 tum. (76 x 53 cm) 800 lb. Varje
15966621 36 x 21 tum. (91,4 x 53 cm) 800 lb. Varje
15956631 48 x 21 tum. (122 x 53 cm) 800 lb. Varje
15906631 42 x 21 tum. (106,6 x 53 cm) 800 lb. Varje
15976641 72 x 21 tum. (183 x 53 cm) 600 lb. Varje
15936641 60 x 21 tum. (152,4 x 53 cm) 600 lb. Varje
15956651 30 x 24 tum (76 x 61 cm) 800 lb. Varje
15956661 42 x 24 tum. (106,6 x 61 cm) 800 lb. Varje
15906701 36 x 36 tum. (91 x 91 cm) 800 lb. Varje
15906691 72 x 30 tum. (183 x 76 cm) 600 lb. Varje
15966701 72 x 36 tum. (183 x 91 cm) 600 lb. Varje
15936681 36 x 30 tum. (91,4 x 76 cm) 800 lb. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 15976591 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer 1836NC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trådhyllor i kromfinish tillåter justerbara konfigurationer när de används med Metro Super Erecta hyllsystem.
  • Design med öppen tråd minimerar dammansamling, tillåter fri luftcirkulation och bättre synlighet för lagrade föremål
  • Äkta nickel-krom finish för torr miljö med låg luftfuktighet
  • Skyddslack belagd
Specifikationer
Produkttyp Trådhylla
Mått (L x B) 36 x 18 tum. (91,4 x 45,7 cm)
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ hyllsystem
Inkluderar Plasthylsor och kilar
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91.4 cm
Bärande kapacitet (engelska) 400 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 363 kg
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 45.7 cm
Material Krom