Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylla, kromfinish
Produktkod. 15976681
Mått (L x B):
24 x 18 tum. (61 x 45,7 cm)
24 x 21 tum. (61 x 53 cm)
30 x 21 tum. (76 x 53 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
36 x 18 tum. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 tum. (91,4 x 53 cm)
36 x 24 tum. (91,4 x 61 cm)
36 x 30 tum. (91,4 x 76 cm)
36 x 36 tum. (91 x 91 cm)
42 x 14 tum. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 tum. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 tum. (106,6 x 61 cm)
48 x 18 tum. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 21 tum. (122 x 53 cm)
48 x 36 tum. (121,9 x 91 cm)
60 x 14 tum. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 tum. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 tum. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 in. (152.4 x 61 cm)
60 x 30 tum. (152,4 x 76 cm)
72 x 21 tum. (183 x 53 cm)
72 x 30 tum. (183 x 76 cm)
72 x 36 tum. (183 x 91 cm)
Bärande kapacitet (engelska):
21 lb.
400 lb.
600 lb.
800 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15976681
Brand: Metro™ 3060NC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trådhyllor i kromfinish tillåter justerbara konfigurationer när de används med Metro Super Erecta hyllsystem.
  • Design med öppen tråd minimerar dammansamling, tillåter fri luftcirkulation och bättre synlighet för lagrade föremål
  • Äkta nickel-krom finish för torr miljö med låg luftfuktighet
  • Skyddslack belagd
Specifikationer
Produkttyp Trådhylla
Mått (L x B) 60 x 30 tum. (152,4 x 76 cm)
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ hyllsystem
Inkluderar Plasthylsor och kilar
Längd (engelska) 60 tum.
Längd (metrisk) 152.4 cm
Bärande kapacitet (engelska) 400 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 182 kg
Bredd (engelska) 30 tum
Bredd (metrisk) 76 cm
Material Krom