Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylla, finish i rostfritt stål
Produktkod. 15996681
Change view
Mått (L x B):
60 x 30 tum. (152,4 x 76 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15996681 60 x 30 tum. (152,4 x 76 cm) Varje
1 options
Produktkod. 15996681 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer 3060NS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5335.00 SEK
    4727.03 SEK / Paket med 1
    Save 607.97 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 12-03-2027
Trådhyllor i kromfinish tillåter justerbara konfigurationer när de används med Metro Super Erecta hyllsystem.
  • Design med öppen tråd minimerar dammansamling, tillåter fri luftcirkulation och bättre synlighet för lagrade föremål
  • Typ 304 polerat rostfritt stål
  • Används för de mest aggressiva applikationerna och miljöerna
  • Tål hög temperatur automatisk vagntvätt och autoklavapplikationer
Specifikationer
Produkttyp Trådhylla
Material Rostfritt stål
Djup (engelska) 30 tum
Djup (metriskt) 760 mm
Mått (L x B) 60 x 30 tum. (152,4 x 76 cm)
För användning med (utrustning) Metro Super Erecta Hyllsystem
Inkluderar Plasthylsor och kilar
Längd (engelska) 60 tum.
Längd (metrisk) 152.4 cm
Bredd (engelska) 30 tum
Bredd (metrisk) 76 cm