Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylla, finish i rostfritt stål
Produktkod. 15986581
Change view
Mått (L x B):
35,5 x 121,9 cm (14 x 48 tum)
35,5 x 182,9 cm (14 x 72 tum)
45,7 x 121,9 cm (18 x 48 tum)
45,7 x 183 cm (18 x 72 tum)
45,7 x 61 cm (18 x 24 tum)
45,7 x 91,4 cm (18 x 36 tum)
53 x 106,6 cm (21 x 42 tum)
53 x 21,9 cm (21 x 48 tum)
53 x 37 cm (21 x 54 tum)
53 x 60 cm (21 x 24 tum)
53 x 76 cm (21 x 30 tum)
61 x 106,6 cm (24 x 42 tum)
61 x 121,9 cm (24 x 48 tum)
61 x 137 cm (24 x 54 tum)
61 x 152,4 cm (24 x 60 tum)
76 x 121,9 cm (30 x 48 tum)
76 x 182,9 cm (30 x 72 tum)
76 x 91,4 cm (30 x 36 tum)
91 x 152,4 cm (36 x 60 tum)
91 x 182,9 cm (36 x 72 tum)
91 x 91 cm (36 x 36 tum)
Djup (metriskt):
355 mm
457 mm
530 mm
610 mm
760 mm
910 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
21 product options available for selection
| Produktkod. | Mått (L x B) | Djup (metriskt) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 15986581 | 35,5 x 182,9 cm (14 x 72 tum) | 355 mm | Varje |
| 15946611 | 45,7 x 183 cm (18 x 72 tum) | 457 mm | Varje |
| 15966681 | 76 x 121,9 cm (30 x 48 tum) | 760 mm | Varje |
| 15946681 | 76 x 91,4 cm (30 x 36 tum) | 760 mm | Varje |
| 15916671 | 61 x 121,9 cm (24 x 48 tum) | 610 mm | Varje |
| 15926591 | 45,7 x 61 cm (18 x 24 tum) | 457 mm | Varje |
| 15976671 | 61 x 152,4 cm (24 x 60 tum) | 610 mm | Varje |
| 15966601 | 45,7 x 121,9 cm (18 x 48 tum) | 457 mm | Varje |
| 15906601 | 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 tum) | 457 mm | Varje |
| 15906581 | 35,5 x 121,9 cm (14 x 48 tum) | 355 mm | Varje |
| 15996611 | 53 x 60 cm (21 x 24 tum) | 530 mm | Varje |
| 15986631 | 53 x 21,9 cm (21 x 48 tum) | 530 mm | Varje |
| 15946621 | 53 x 76 cm (21 x 30 tum) | 530 mm | Varje |
| 15936631 | 53 x 106,6 cm (21 x 42 tum) | 530 mm | Varje |
| 15916641 | 53 x 37 cm (21 x 54 tum) | 530 mm | Varje |
| 15986661 | 61 x 106,6 cm (24 x 42 tum) | 610 mm | Varje |
| 15946671 | 61 x 137 cm (24 x 54 tum) | 610 mm | Varje |
| 15926691 | 76 x 182,9 cm (30 x 72 tum) | 760 mm | Varje |
| 15916701 | 91 x 91 cm (36 x 36 tum) | 910 mm | Varje |
| 15986701 | 91 x 182,9 cm (36 x 72 tum) | 910 mm | Varje |
| 15956701 | 91 x 152,4 cm (36 x 60 tum) | 910 mm | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15986581
Leverantör
Metro™
Leverantörsnummer
1472NS
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Beräknad leverans: 25-01-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Design med öppen tråd minimerar dammansamling, tillåter fri luftcirkulation och bättre synlighet för lagrade föremål
- Typ 304 polerat rostfritt stål
- Används för de mest aggressiva applikationerna och miljöerna
- Tål hög temperatur automatisk vagntvätt och autoklavapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Trådhylla |
| Material | Rostfritt stål |
| Djup (engelska) | 14 tum |
| Djup (metriskt) | 355 mm |
| Mått (L x B) | 35,5 x 182,9 cm (14 x 72 tum) |
| För användning med (utrustning) | Metro Super Erecta Hyllsystem |
| Inkluderar | Plasthylsor och kilar |