Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylla, finish i rostfritt stål
Produktkod. 15986701
Mått (L x B):
35,5 x 182,9 tum. (14 x 72 cm)
36 x 60 tum. (91 x 152,4 cm)
45,7 x 121,9 tum. (18 x 48 cm)
45,7 x 183 tum. (18 x 72 cm)
45,7 x 61 tum. (18 x 24 cm)
45.7 x 91.4 in. (18 x 36 cm)
53 x 106,6 tum. (21 x 42 cm)
53 x 21,9 tum. (21 x 48 cm)
53 x 37 in. (21 x 54 cm)
53 x 63 tum. (28 x 28 cm)
53 x 76 tum. (30 x 30 cm)
61 x 106,6 tum. (24 x 42 cm)
61 x 121,9 tum. (24 x 48 cm)
61 x 137 tum. (24 x 54 cm)
61 x 152,4 tum. (24 x 60 cm)
76 x 121,9 tum. (30 x 48 cm)
76 x 182,9 tum. (30 x 72 cm)
76 x 91,4 tum. (30 x 36 cm)
91 x 182,9 tum. (36 x 72 cm)
91 x 91 tum. (36 x 36 cm)
Djup (metriskt):
355 mm
457 mm
530 mm
610 mm
760 mm
910 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15986701
Brand: Metro™ 3672NS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Trådhyllor i rostfritt stål tillåter justerbara konfigurationer när de används med Metro Super Erecta hyllsystem.
  • Design med öppen tråd minimerar dammansamling, tillåter fri luftcirkulation och bättre synlighet för lagrade föremål
  • Typ 304 polerat rostfritt stål
  • Används för de mest aggressiva applikationerna och miljöerna
  • Tål hög temperatur automatisk vagntvätt och autoklavapplikationer
Specifikationer
Produkttyp Trådhylla
Material Rostfritt stål
Djup (engelska) 36 tum.
Djup (metriskt) 910 mm
Mått (L x B) 91 x 182,9 tum. (36 x 72 cm)
För användning med (utrustning) Metro Super Erecta Hyllsystem
Inkluderar Plasthylsor och kilar