Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylla, finish i rostfritt stål
Produktkod. 15996611
Change view
Mått (L x B):
35,5 x 121,9 cm (14 x 48 tum)
35,5 x 182,9 cm (14 x 72 tum)
45,7 x 121,9 cm (18 x 48 tum)
45,7 x 183 cm (18 x 72 tum)
45,7 x 61 cm (18 x 24 tum)
45,7 x 91,4 cm (18 x 36 tum)
53 x 106,6 cm (21 x 42 tum)
53 x 21,9 cm (21 x 48 tum)
53 x 37 cm (21 x 54 tum)
53 x 60 cm (21 x 24 tum)
53 x 76 cm (21 x 30 tum)
61 x 106,6 cm (24 x 42 tum)
61 x 121,9 cm (24 x 48 tum)
61 x 137 cm (24 x 54 tum)
61 x 152,4 cm (24 x 60 tum)
76 x 121,9 cm (30 x 48 tum)
76 x 182,9 cm (30 x 72 tum)
76 x 91,4 cm (30 x 36 tum)
91 x 152,4 cm (36 x 60 tum)
91 x 182,9 cm (36 x 72 tum)
91 x 91 cm (36 x 36 tum)
Djup (metriskt):
355 mm
457 mm
530 mm
610 mm
760 mm
910 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
15996611 53 x 60 cm (21 x 24 tum) 530 mm Varje
15946611 45,7 x 183 cm (18 x 72 tum) 457 mm Varje
15966681 76 x 121,9 cm (30 x 48 tum) 760 mm Varje
15946681 76 x 91,4 cm (30 x 36 tum) 760 mm Varje
15916671 61 x 121,9 cm (24 x 48 tum) 610 mm Varje
15926591 45,7 x 61 cm (18 x 24 tum) 457 mm Varje
15976671 61 x 152,4 cm (24 x 60 tum) 610 mm Varje
15966601 45,7 x 121,9 cm (18 x 48 tum) 457 mm Varje
15906601 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 tum) 457 mm Varje
15906581 35,5 x 121,9 cm (14 x 48 tum) 355 mm Varje
15986581 35,5 x 182,9 cm (14 x 72 tum) 355 mm Varje
15986631 53 x 21,9 cm (21 x 48 tum) 530 mm Varje
15946621 53 x 76 cm (21 x 30 tum) 530 mm Varje
15936631 53 x 106,6 cm (21 x 42 tum) 530 mm Varje
15916641 53 x 37 cm (21 x 54 tum) 530 mm Varje
15986661 61 x 106,6 cm (24 x 42 tum) 610 mm Varje
15946671 61 x 137 cm (24 x 54 tum) 610 mm Varje
15926691 76 x 182,9 cm (30 x 72 tum) 760 mm Varje
15916701 91 x 91 cm (36 x 36 tum) 910 mm Varje
15986701 91 x 182,9 cm (36 x 72 tum) 910 mm Varje
15956701 91 x 152,4 cm (36 x 60 tum) 910 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 15996611 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer 2124NS
Beräknad leverans: 15-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trådhyllor i rostfritt stål tillåter justerbara konfigurationer när de används med Metro Super Erecta hyllsystem.
  • Design med öppen tråd minimerar dammansamling, tillåter fri luftcirkulation och bättre synlighet för lagrade föremål
  • Typ 304 polerat rostfritt stål
  • Används för de mest aggressiva applikationerna och miljöerna
  • Tål hög temperatur automatisk vagntvätt och autoklavapplikationer
Specifikationer
Produkttyp Trådhylla
Material Rostfritt stål
Djup (engelska) 53 cm
Djup (metriskt) 530 mm
Mått (L x B) 53 x 60 cm (21 x 24 tum)
För användning med (utrustning) Metro Super Erecta Hyllsystem
Inkluderar Plasthylsor och kilar