Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylltillbehör, hyllavsats
Produktkod. 15966951
Change view
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15966951 Rostfritt stål Varje
1 options
Produktkod. 15966951 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer L24N1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00 SEK
    245.80 SEK / Paket med 1
    Save 42.20 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 18-03-2027
För användning med Metro™ Super Erecta™ hyllor.
  • En tums avsatser ger en säker läpp för att säkra föremål under transport eller för att uppfylla seismiska eller andra säkerhetskrav.
  • Fäst enkelt utan verktyg till Metro Super Erecta eller Superjusterbara trådhyllor.
  • Andra storlekar och ytbehandlingar tillgängliga.
  • För stationär eller mobil installation.
  • Förhindrar att föremål sticker ut eller faller från hyllorna.
  • Sido- och bakkanter står 1 tum. (25 mm) hög.
  • Rejäla hyllkanter är 4 tum höga (10,1 cm) och inkluderar fjäderklammer för att fästa.
Beställningsinfo
Stolpar och hyllor säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Stapelbar avsats för trådhyllor
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ hyllor
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.5 cm
Inkluderar Fjäderklämmor
Längd (engelska) 24 tum
Längd (metrisk) 61 cm
Material Rostfritt stål