Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylltillbehör, hyllavsats
Produktkod. 15926961
Change view
För trådhylla; Finish: Krom; Höjd: 1 tum. (2,5 cm); Längd: 36 tum. (91,4 cm)
Produktkod.
15926961 För trådhylla; Finish: Krom; Höjd: 1 tum. (2,5 cm); Längd: 36 tum. (91,4 cm)
1 options
Produktkod. 15926961 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer L36N1C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Metro™ Super Erecta™ hyllor
1 tums avsatser ger en säker läpp för att säkra föremål under transport eller för att uppfylla seismiska eller andra säkerhetskrav. Fäst enkelt utan verktyg till Metro Super Erecta eller Superjusterbara trådhyllor. Andra storlekar och ytbehandlingar tillgängliga.
  • För stationär eller mobil installation
  • Förhindrar att föremål sticker ut eller faller från hyllorna
  • Sido- och bakkanter står 1 tum. (25 mm) hög
  • Rejäla hyllkanter är 4 tum höga (10,1 cm) och inkluderar fjäderklammer för att fästa
Beställningsinfo
Stolpar och hyllor säljs separat.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ hyllor
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.5 cm
Inkluderar Fjäderklämmor
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91.4 cm
Material Krom