Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylltillbehör, hyllavsats
Produktkod. 15956951
Change view
Material:
Krom
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15956951 Krom Varje
1 options
Produktkod. 15956951 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer L24N1C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00 SEK
    176.01 SEK / Paket med 1
    Save 44.99 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 12-04-2027
För användning med Metro™ Super Erecta™ hyllor
1 tums avsatser ger en säker läpp för att säkra föremål under transport eller för att uppfylla seismiska eller andra säkerhetskrav. Fäst enkelt utan verktyg till Metro Super Erecta eller Superjusterbara trådhyllor. Andra storlekar och ytbehandlingar tillgängliga.
  • För stationär eller mobil installation
  • Förhindrar att föremål sticker ut eller faller från hyllorna
  • Sido- och bakkanter står 1 tum. (25 mm) hög
  • Rejäla hyllkanter är 4 tum höga (10,1 cm) och inkluderar fjäderklammer för att fästa
Beställningsinfo
Stolpar och hyllor säljs separat.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ hyllor
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.5 cm
Inkluderar Fjäderklämmor
Längd (engelska) 24 tum
Längd (metrisk) 61 cm
Material Krom