Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylltillbehör, hyllavsats
Produktkod. 15946951
Change view
Längd (engelska):
14 tum
18 tum
53 cm
24 tum
30 tum
36 tum.
42 tum.
48 tum
60 tum.
72 tum.
Höjd (engelska):
1 tum
4 tum
Material:
Krom
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Höjd (engelska) Material unitSize
15946951 53 cm 4 tum Rostfritt stål Varje
15996941 14 tum 1 tum Rostfritt stål Varje
15986951 24 tum 4 tum Rostfritt stål Varje
15916961 30 tum 4 tum Rostfritt stål Varje
15946961 36 tum. 4 tum Rostfritt stål Varje
15996961 48 tum 4 tum Rostfritt stål Varje
15966961 42 tum. 4 tum Rostfritt stål Varje
15926971 60 tum. 4 tum Rostfritt stål Varje
15936951 18 tum 4 tum Rostfritt stål Varje
15906951 18 tum 1 tum Krom Varje
15906971 60 tum. 1 tum Krom Varje
15976961 48 tum 1 tum Krom Varje
15986941 14 tum 1 tum Krom Varje
15936971 72 tum. 1 tum Krom Varje
15996951 30 tum 1 tum Krom Varje
15956961 42 tum. 1 tum Krom Varje
15916951 18 tum 1 tum Rostfritt stål Varje
15986961 48 tum 1 tum Rostfritt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 15946951 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer L21WS
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avsatser finns för tråd eller massiva hyllor
  • 1 tums avsatser ger en robust läpp för att säkra föremål under transport eller för att uppfylla seismiska eller andra säkerhetskrav.
  • Fäst enkelt utan verktyg till Metro Super Erecta eller Superjusterbara trådhyllor.
  • Andra storlekar och ytbehandlingar tillgängliga.
  • För stationär eller mobil installation.
  • Förhindrar att föremål sticker ut eller faller från hyllorna.
  • Sido- och bakkanter står 1 tum. (25 mm) hög.
  • Rejäla hyllkanter är 4 tum höga (10,1 cm) och inkluderar fjäderklammer för att fästa.
Beställningsinfo
Stolpar och hyllor säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Stapelbar avsats för solida hyllor
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Metro Super Erecta Rejäla hyllor
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 10 cm
Inkluderar Fjäderklämmor
Längd (engelska) 53 cm
Längd (metrisk) 53.3 cm