Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylltillbehör, hyllavsats, stapelbar
Produktkod. 15976951
Change view
Bredd (engelska):
18 tum
24 tum
30 tum
36 tum.
60 tum.
Material:
Krom
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Material Förpackningsstorlek
15976951 24 tum Rostfritt stål Varje
15936961 36 tum. Rostfritt stål Varje
15906961 30 tum Krom Varje
15916971 60 tum. Rostfritt stål Varje
15926951 18 tum Rostfritt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15976951 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer L24N4S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 SEK
    474.70 SEK / Paket med 1
    Save 32.30 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 18-03-2027
Hylllister snäpper fast på hyllor och stolpar för en säker passform utan verktyg för att skapa högre, stapelbara avsatser.
  • 4 tum hög (10 cm)
  • Val av pläterad eller rostfri yta
Beställningsinfo
Stolpar och hyllor säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Stapelbar avsats för trådhyllor
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Metro Super Erecta Trådhyllor
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 10 cm
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 61 cm