Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylltillbehör, hjulhjul
Produktkod. 15976711
Change view
Bärande kapacitet (metrisk):
68 kg
90 kg
111 kg
135 kg
Produkttyp:
Autoklav med svängbart styrhjul för hög temperatur
Bromshjul
Högtemperatur autoklav bromshjul
Styv stånghjul
Svängbart styrhjul
Svänghjul
Material:
Antimikrobiell polymer
Polymer
Rostfritt stål
Stål
Hjulbana:
Donut med hög modul
Fjädrande, platt
Hög temp Nylon
Högtemperatur fenol
Polyuretan, platt
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bärande kapacitet (metrisk) Produkttyp Material Hjulbana unitSize
15976711 111 kg Bromshjul Stål Donut med hög modul Varje
15986711 68 kg Bromshjul Rostfritt stål Donut med hög modul Varje
15906721 68 kg Svängbart styrhjul Rostfritt stål Donut med hög modul Varje
15976731 135 kg Bromshjul Polymer Polyuretan, platt Varje
15966721 135 kg Högtemperatur autoklav bromshjul Rostfritt stål Högtemperatur fenol Varje
15936721 135 kg Autoklav med svängbart styrhjul för hög temperatur Rostfritt stål Hög temp Nylon Varje
15946721 135 kg Högtemperatur autoklav bromshjul Rostfritt stål Hög temp Nylon Varje
15986731 135 kg Bromshjul Antimikrobiell polymer Polyuretan, platt Varje
15996731 135 kg Svänghjul Antimikrobiell polymer Polyuretan, platt Varje
15956721 135 kg Autoklav med svängbart styrhjul för hög temperatur Rostfritt stål Högtemperatur fenol Varje
15966731 135 kg Svänghjul Polymer Polyuretan, platt Varje
15956711 90 kg Bromshjul Stål Fjädrande, platt Varje
15956731 90 kg Styv stånghjul Stål Fjädrande, platt Varje
15966711 111 kg Svänghjul Stål Donut med hög modul Varje
15916731 135 kg Styv stånghjul Stål Polyuretan, platt Varje
15906731 135 kg Svänghjul Rostfritt stål Polyuretan, platt Varje
15976721 135 kg Bromshjul Rostfritt stål Polyuretan, platt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Den totala vikten av utrustning och last bör inte överstiga tre gånger belastningen per hjul.
Produktkod. 15976711 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer 5MDBA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den totala vikten av utrustning och last bör inte överstiga tre gånger belastningen per hjul.
Innehåller
Donut stötfångare.
Välj mellan olika typer av hjul för att matcha dina behov av korrosionsbeständighet
Val av hjul inkluderar standardskaft, polymer, vagntvättbar i rostfritt stål och autoklaverbar vid hög temperatur. Både polymer och rostfria hjul ger överlägsen korrosionsbeständighet, prestanda och förbättrad hållbarhet. Hjul finns i svängbara, svängbara bromsar eller stela stilar.
  • Styva spindelhjul beställs två per enhet för förbättrad spårning och hantering
  • Styva hjulkanaler är försedda med vardera två styva spindelhjul och baseras på hyllbredd
Polymerhjul
  • Polymerhjul ger korrosionsbeständighet och förbättrad hållbarhet
  • Helt polymerhorn, axel i rostfritt stål och hårdvara
  • Polyuretanhjul
  • Axellager i hylsstil
  • Tillval tåmanövrerad bromsmekanism
Rostfritt stål, vagntvättbara hjul
  • Fetttätad med zerk-kopplingar i svivel och axel
Autoklavhjul för hög temperatur
  • Temperaturklassad för upp till 300 °F (149 °C)
Beställningsinfo
Hyllbredden måste vara känd vid beställning av styva hjul. Bromsarna är fotmanövrerade.
Specifikationer
Produkttyp Bromshjul
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (engelska) 5 tum
Diameter (metrisk) 12.7 cm
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ trådhyllor
Bärande kapacitet (engelska) 200 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 111 kg
Temperaturområde (engelska) -40 till 180 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 till 82 °C
Hjulbana Donut med hög modul
Med hjul Ja
Material Stål