Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylltillbehör, tresidig dubbel ormstomme
Produktkod. 15937241
Change view
Mått (L x B):
36 x 24 tum. (91,4 x 61 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15937241 36 x 24 tum. (91,4 x 61 cm) Varje
1 options
Produktkod. 15937241 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer SF53N3C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    933.00 SEK
    754.36 SEK / Paket med 1
    Save 178.64 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 02-04-2027
Stabil, fyrkantig ormram ger extra stöd eller tillgång till golvet.
  • Kan också användas för att stödja änd- eller sidopaneler tillsammans med andra tillbehör.
  • Ytterligare storlekar tillgängliga.
  • Pläterad finish.
Specifikationer
Produkttyp Orm ram
Mått (L x B) 36 x 24 tum. (91,4 x 61 cm)
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91.4 cm
Vikt (engelska) 7.5 lb.
Vikt (metrisk) 3.4 kg
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 61 cm