Läs mer
Metro™ Super Erectra™ Trådhylla vagn
Produktkod. 15917231
Change view
Bärande kapacitet (metrisk):
408 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bärande kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15917231 408 kg Varje
1 options
Produktkod. 15917231 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer N336EC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7535.00 SEK
    6081.98 SEK / Paket med 1
    Save 1453.02 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-01-2027
Innehåller
Fyra hyllor, stolpar, delade plasthylsor, munkstötfångare och två svängbara/tvåbromsar polyuretanhjul
Lättmonterad labbvagn rymmer upp till 408 kg.
  • Fyrhylla vagn med kromade trådhyllor och pläterade stolpar.
  • Öppna trådytor minimerar ansamling av damm och tillåter luftcirkulation och bättre sikt.
  • Två svängbara och två bromshjul av polyuretanstam, vardera icke-märkande och med munkstötfångare.
  • Stolparna har rullade, cirkulära spår med 2,5 cm mellanrum längs hela höjden.
  • Patenterad avsmalnande delad ärm snäpper runt stolpar; avsmalnande öppning i hyllhörnet glider över hylsan som ger ett positivt lås
  • SightSelect stolpdesign ger visuell guide för placering och justering av hyllor.
Specifikationer
Produkttyp Utrustningsvagn
Kapacitet (metrisk) 408 kg
Färg Silver
Mått (L x B x H) 36 x 18 x 69 tum. (91,4 x 45,7 x 175 cm)
För användning med (applikation) Förvaring och transport
Höjd (engelska) 69 tum.
Höjd (metrisk) 175 cm
Inkluderar Fyra 91 L x 46 cm krom trådhyllor, SightSelect™ fyra 160 cm kromade stolpar, delade plasthylsor, munkstötfångare och 5-tums två svängbara och två bromsar av polyuretanstamhjul
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91.4 cm
Bärande kapacitet (engelska) 899.48 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 408 kg
Material Stål (18 ga.)
Antal hyllor 4
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 45.7 cm