Läs mer
Metro™ Trådhylltillbehör, etiketthållare
Produktkod. 15906791
Change view
Etikettstorlek (metrisk):
139.5 x 3.2 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Etikettstorlek (metrisk) unitSize
15906791 139.5 x 3.2 cm Varje
1 options
Produktkod. 15906791 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer 9990SL5
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Metro™ Super Erecta™ , Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™ , Släpp Mat™ trådhyllor, fribärande hyllor
  • Tre stilar att välja mellan: solid grå platt montering, klar platt montering eller solid grå lutande montering
  • Rymmer de flesta kommersiella 32 mm (1,25 tum) etiketter
  • Genomskinliga hållare låter färgade etiketter synas igenom
  • Använd endast 3 tum storlek med fribärande hyllor
Specifikationer
Färg Grå
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™ , Släpp Mat™ trådhyllor, fribärande hyllor
Etikettstorlek (engelska) 55 x 1,25 tum.
Etikettstorlek (metrisk) 139.5 x 3.2 cm
Längd (engelska) Hylla 60 tum.
Längd (metrisk) Hylla 152 cm
Stil Sned
Temperaturområde (engelska) -18 till 120,2 °F
Temperaturområde (metriskt) -28 till 49 °C
Material Plast