Läs mer
Metro™ Trådhyllor spåruppsättningar
Produktkod. 15927311
Längd (engelska):
27 tum.
72 tum.
84 tum.
96 tum.
108 tum.
120 tum.
132 tum.
144 tum.
156 tum.
168 tum.
180 tum.
192 tum.
204 tum.
216 tum.
228 tum.
240 tum.
252 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15927311
Brand: Metro™ TTS14NA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ och Super Adjustable™ Bästa Track™ hyllor.
  • Spårsatser inkluderar nödvändiga spårsektioner för montering av spårbanor upp till 21 fot. (640 cm)
  • Belagd med Microban™ antimikrobiellt skydd
Beställningsinfo
19-138-228 (TTS2.5NA) innehåller ett kopplingspaket för att koppla ihop banan med andra spårset.
Specifikationer
Produkttyp Spåruppsättning
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ översta spårhyllan
Inkluderar Nödvändiga spårsektioner för montering av banbanor på 1830 till 6405 mm
Längd (engelska) 168 tum.
Längd (metrisk) 426.7 cm