Läs mer
Metro™ Trådhyllor spåruppsättningar
Produktkod. 15997311
Change view
Längd (engelska):
27 tum.
72 tum.
84 tum.
96 tum.
108 tum.
120 tum.
132 tum.
144 tum.
156 tum.
168 tum.
180 tum.
192 tum.
204 tum.
216 tum.
228 tum.
240 tum.
252 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
15997311 240 tum. Varje
15937321 96 tum. Varje
15947321 108 tum. Varje
15917321 72 tum. Varje
15987301 120 tum. Varje
15937311 180 tum. Varje
15997301 132 tum. Varje
15917311 156 tum. Varje
15947311 192 tum. Varje
15977311 228 tum. Varje
15967311 216 tum. Varje
15927321 84 tum. Varje
15987311 27 tum. Varje
15907321 252 tum. Varje
15907311 144 tum. Varje
15927311 168 tum. Varje
15957311 204 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Product Code. 15997311 Supplier Metro™ Supplier No. TTS20NA
Beräknad leverans: 21-01-2027
Add to basket
Add to basket
För användning med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ och Super Adjustable™ Bästa Track™ hyllor.
  • Spårsatser inkluderar nödvändiga spårsektioner för montering av spårbanor upp till 21 fot. (640 cm)
  • Belagd med Microban™ antimikrobiellt skydd
Order Info
19-138-228 (TTS2.5NA) innehåller ett kopplingspaket för att koppla ihop banan med andra spårset.
Specifications
Produkttyp Spåruppsättning
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ översta spårhyllan
Inkluderar Nödvändiga spårsektioner för montering av banbanor på 1830 till 6405 mm
Längd (engelska) 240 tum.
Längd (metrisk) 609.6 cm