Läs mer
Metro™ MetroMax iQ™ Hjul av polymerstam
Beskrivning
- Främjar enkel rengöring
- Hjul gör att hyllor lätt kan flyttas för att komma åt golv och väggar
- När den används för att skapa vagnar, möjliggör effektiv förflyttning av förnödenheter över hela en anläggning eller campus
Hjul av polymerstam
- Korrosionsbeständig prestanda (horn av helt polymer, axel i rostfritt stål och hårdvara)
- 5 tum (127 mm) diameter polyuretanhjul
- Hylsformigt axellager
- Tillval tåmanövrerad bromsmekanism
- Antimikrobiellt produktskydd inbyggt i slitbanan
- Belastningsgrad på 300 lbs. (135 kg)
- Temperaturområde: -20 till 120 °F (-29 till 49 C) [°kontinuerlig]
- Stötfångare ingår
Standard Hjulhjul
- Pläterade hjulhorn och hårdvara
- Stam/sväng- eller spindel/bromsstil
- Stötfångare ingår
Rostfritt stål, vagntvättbar axelhjul
- Rostfritt horn, axel och skaft
- Tätade lager (stötfångare ingår)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Svänghjul |
| Material | Polymer |
| Diameter (engelska) | 5 tum |
| Diameter (metrisk) | 12.7 cm |
| För användning med (utrustning) | Metro™ MetroMax i™ och Q™ hyllor |
| Bärande kapacitet (engelska) | 300 lb. |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 137 kg |
| Stil | Antimikrobiell, korrosionsbeständig |
| Temperaturområde (engelska) | -20 till 120 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -49 till 49 °C |
| Visa mer |