Läs mer
Metro™ MetroMax iQ™ Hjul i rostfritt stål
Produktkod. 15936731
Change view
Material:
Nickelpläterat stål
Rostfritt stål
Produkttyp:
Bromshjul
Svänghjul
Hjulbana:
Polyuretan
Spänstig munk
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Produkttyp Hjulbana Förpackningsstorlek
15936731 Nickelpläterat stål Svänghjul Polyuretan Varje
15986721 Nickelpläterat stål Bromshjul Polyuretan Varje
15996711 Nickelpläterat stål Bromshjul Spänstig munk Varje
15946731 Rostfritt stål Svänghjul Polyuretan Varje
15926721 Nickelpläterat stål Svänghjul Spänstig munk Varje
15996721 Rostfritt stål Bromshjul Polyuretan Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15936731 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer 5MPX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    659.00 SEK
    531.60 SEK / Paket med 1
    Save 127.40 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 02-04-2027
För användning med MetroMax Q-stål mobila styrhjulsstolpar
  • Främjar enkel rengöring
  • Hjul gör att hyllor lätt kan flyttas för att komma åt golv och väggar
  • När den används för att skapa vagnar, möjliggör effektiv förflyttning av förnödenheter över hela en anläggning eller campus
Hjul av polymerstam
  • Korrosionsbeständig prestanda (horn av helt polymer, axel i rostfritt stål och hårdvara)
  • 5 tum (127 mm) diameter polyuretanhjul
  • Hylsformigt axellager
  • Tillval tåmanövrerad bromsmekanism
  • Antimikrobiellt produktskydd inbyggt i slitbanan
  • Belastningsgrad på 300 lbs. (135 kg)
  • Temperaturområde: -20 till 120 °F (-29 till 49 C) [°kontinuerlig]
  • Stötfångare ingår
Standard Hjulhjul
  • Pläterade hjulhorn och hårdvara
  • Stam/sväng- eller spindel/bromsstil
  • Stötfångare ingår
Rostfritt stål, vagntvättbar axelhjul
  • Rostfritt horn, axel och skaft
  • Tätade lager (stötfångare ingår)
Specifikationer
Produkttyp Svänghjul
Diameter (engelska) 5 tum
Diameter (metrisk) 12.7 cm
För användning med (utrustning) Metro™ MetroMax i™ och Q™ hyllor
Bärande kapacitet (engelska) 300 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 135 kg
Temperaturområde (engelska) -20 till 120 °F
Temperaturområde (metriskt) -49 till 49 °C
Hjulbana Polyuretan
Med hjul Ja
Material Nickelpläterat stål