Läs mer
Metro™ MetroMax iQ™ Hjul i rostfritt stål
Produktkod. p-173755
Material:
Nickelpläterat stål
Rostfritt stål
Produkttyp:
Bromshjul
Svänghjul
Hjulbana:
Polyuretan
Spänstig munk
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15936731
Brand: Metro™ 5MPX
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med MetroMax Q-stål mobila styrhjulsstolpar
  • Främjar enkel rengöring
  • Hjul gör att hyllor lätt kan flyttas för att komma åt golv och väggar
  • När den används för att skapa vagnar, möjliggör effektiv förflyttning av förnödenheter över hela en anläggning eller campus
Hjul av polymerstam
  • Korrosionsbeständig prestanda (horn av helt polymer, axel i rostfritt stål och hårdvara)
  • 5 tum (127 mm) diameter polyuretanhjul
  • Hylsformigt axellager
  • Tillval tåmanövrerad bromsmekanism
  • Antimikrobiellt produktskydd inbyggt i slitbanan
  • Belastningsgrad på 300 lbs. (135 kg)
  • Temperaturområde: -20 till 120 °F (-29 till 49 C) [°kontinuerlig]
  • Stötfångare ingår
Standard Hjulhjul
  • Pläterade hjulhorn och hårdvara
  • Stam/sväng- eller spindel/bromsstil
  • Stötfångare ingår
Rostfritt stål, vagntvättbar axelhjul
  • Rostfritt horn, axel och skaft
  • Tätade lager (stötfångare ingår)
Specifikationer
Produkttyp Svänghjul
Diameter (engelska) 5 tum
Diameter (metrisk) 12.7 cm
För användning med (utrustning) Metro™ MetroMax i™ och Q™ hyllor
Bärande kapacitet (engelska) 300 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 135 kg
Temperaturområde (engelska) -20 till 120 °F
Temperaturområde (metriskt) -49 till 49 °C
Hjulbana Polyuretan
Med hjul Ja
Material Nickelpläterat stål