Läs mer
Metronidazole 13C2,15N2 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metronidazole-13C2,15N2 |
| CAS | 1173020-03-5 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Molekylformel | 13C2 C4 H9 15N2 N O3 |
| Kvantitet | 1 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3/i1+1,5+1,7+1,8+1 |
| LEDER | [13CH3][13c]1[15n]cc([N+](=O)[O-])[15n]1CCO |
| IUPAC-namn | 2-(2-(1^{13}C)methyl-5-nitro(2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})imidazol-1-yl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.1261 |
| Formel vikt | 175.0652 g/mol |