Läs mer
Metronidazol 2,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30459699
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30459699 1 ml
1 options
Produktkod. 30459699 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0012.0007
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Metronidazol 2,0 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metronidazole
CAS 443-48-1
Analyt- eller komponentnamn Metronidazole
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C6 H9 N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Metronidazole, Metronidazole Benzoate Imp. A (EP), 2-Methyl-5-nitro-1 H-imidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Hydroxyethyl-2-methyl-5-nitroimidazole, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel
InChI formel InChI=1 S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10 H,2-3H2,1H3
LEDER Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO
IUPAC-namn 2-(2-metyl-5-nitroimidazol-1-yl)etanol
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 171.15
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 171,0644 g/mol