Läs mer
Metronidazol, 99,32 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11444901 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444901 25 g 25g
11454901 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444901 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215571025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.00 SEK
    1600.76 SEK / 25g
    Save 84.24 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 443-48-1 | C6H9N3O3 | 171.156 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 443-48-1
Molekylformel C6H9N3O3
Molekylvikt (g/mol) 171.156
InChI-nyckel VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
IUPAC-namn 2-(2-metyl-5-nitroimidazol-l-yl)etanol
LEDER CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metronidazole
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 171.2
Procent renhet 0.9932
Kvalitet Ej tillämpligt
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Metronidazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Metronidazole