Läs mer
Metronidazol, 99,32 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11454901 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454901 100 g 100g
11444901 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454901 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215571080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4505.00 SEK
    4288.15 SEK / 100g
    Save 216.85 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 443-48-1 | C6H9N3O3 | 171.156 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 443-48-1
Molekylformel C6H9N3O3
Molekylvikt (g/mol) 171.156
InChI-nyckel VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
IUPAC-namn 2-(2-metyl-5-nitroimidazol-l-yl)etanol
LEDER CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metronidazole
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Formel vikt 171.2
Procent renhet 0.9932
Kvalitet Ej tillämpligt
Fysisk form Pulver