Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metronidazol, 99 %
Produktkod. 10691063 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10691063 5 g Glasflaska 5g
10666792 100 g Plastflaska 100g
10678124 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10691063 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 210340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    614.26 SEK
    551.65 SEK / 5g
    Save 62.61 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Metronidazol, CAS# 443-48-1, tillhör klassen av imidazoler med begränsad antibiotikaaktivitet som verkar mot protozoer, anaeroba grampositiva och anaeroba gramnegativa bakterier. | CAS: 443-48-1 | C6H9N3O3 | 171,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•Metronidazol är ett syntetiskt nitroimidazolderivat med antiprotozoala och antibakteriella aktiviteter och verkar mot protozoer, anaeroba grampositiva och anaeroba gramnegativa bakterier
• Metronidazol anses vara en prodrug som producerar nitroso-innehållande intermediärer i cellen som kovalent kan binda DNA, störa spiralstrukturen, inducera DNA-strängbrott och hämma bakteriell nukleinsyrasyntes, vilket resulterar i bakteriell celldöd
Användningsområden
•Metronidazol uppvisar antiparasitiska och anti-amoeba aktiviteter.
• Det har använts för att förhindra tillväxten av gramnegativa anaerober som tillhör Bacteroides och Fusobacterium, och grampositiva anaerober som Peptostreptokocker och Clostridia. Denna förening påverkar en hög andel gramnegativa bakterier och har högre vävnadspenetration som ger den en fördel jämfört med andra föreningar.
•Denna förening användes initialt för att undertrycka protozoer som Entamoeba histolytica, Giardia lamblia och Trichomonas vaginalis.
• Det har ofta använts för att utrota Helicobacter pylori.
• Det har också en radiosensibiliserande effekt på hypoxiska tumörceller och kan ha en mutagen aktivitet i in vivo djurmodeller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 443-48-1
Molekylformel C6H9N3O3
Molekylvikt (g/mol) 171.16
MDL-nummer MFCD00009750
InChI-nyckel VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
IUPAC-namn 2-(2-metyl-5-nitroimidazol-l-yl)etanol
LEDER CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Metronidazole
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 159 °C till 163 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 6236
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1g/100 ml (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i utspädda syror, 0,5 g/100 ml etanol – <0,05 g/100 ml eter (20 °C), < 0,05 g/100 ml kloroform (20 °C), sparsamt löslig i dmf
Formel vikt 171.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metronidazole
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.