Läs mer
Metronidazol, 99 %
Produktkod. 15436738
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436738 100 g 100g
15426738 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60258.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4551.32 SEK
    4086.65 SEK / 100g
    Save 464.67 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 443-48-1 | C6H9N3O3 | 171,156 g/mol
Metronidazol är ett antibiotikum med begränsat spektrum som aktivt hindrar tillväxten av protozoer, anaeroba grampositiva och anaeroba gramnegativa bakterier. Den första användningen av detta antibiotikum var att undertrycka protozoer som Entamoeba histolytica, Giardia lamblia och Trichomonas vaginalis. Det har använts för att undertrycka tillväxten av gramnegativa anaerober som tillhör Bacteroides och Fusobacterium, och grampositiva anaerober som aspeptostreptococcus och Clostridia. Fördelarna med detta antibiotikum är att det påverkar en hög andel gramnegativa bakterier och har större vävnadspenetration.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Metronidazol är ett antibiotikum med begränsat spektrum som aktivt hindrar tillväxten av protozoer, anaeroba grampositiva och anaeroba gramnegativa bakterier. Den första användningen av detta antibiotikum var att undertrycka protozoer som Entamoeba histolytica, Giardia lamblia och Trichomonas vaginalis. Det har använts för att undertrycka tillväxten av gramnegativa anaerober som tillhör Bacteroides och Fusobacterium, och grampositiva anaerober som aspeptostreptococcus och Clostridia. Fördelarna med detta antibiotikum är att det påverkar en hög andel gramnegativa bakterier och har större vävnadspenetration.
Löslighet Löslig i vatten (10 mg
/ml vid 20 C), etanol, °metanol, kloroform och dimetylsulfoxid.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 443-48-1
Molekylformel C6H9N3O3
Molekylvikt (g/mol) 171.156
MDL-nummer MFCD00009750
InChI-nyckel VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
IUPAC-namn 2-(2-metyl-5-nitroimidazol-l-yl)etanol
LEDER CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metronidazole
Smältpunkt 159 °C till 161 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 611683
Löslighetsinformation Löslig i vatten (10 mg/ml vid 20 °C), etanol, metanol, kloroform och dimetylsulfoxid.
Formel vikt 171.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.