missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metronidazole Acetate, TRC

Produktkod. 30466454
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30466454 10 mg
30465370 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30466454 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33888510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13182-82-6
Molekylformel C8H11N3O4
Molekylvikt (g/mol) 213.19
Synonym Flubendazole Impurity B, Flubendazole Imp. B (EP), L-Methionine Sulfone
IUPAC-namn 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl acetate
LEDER CC(=O)OCCn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Metronidazole Acetate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11N3O4/c1-6-9-5-8(11(13)14)10(6)3-4-15-7(2)12/h5H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 213.075
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.