Läs mer
Metronidazol Beta-D-Glucuronid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metronidazole beta-D-Glucuronide |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O9/c1-5-13-4-6(15(21)22)14(5)2-3-23-12-9(18)7(16)8(17)10(24-12)11(19)20/h4,7-10,12,16-18H,2-3H2,1H3,(H,19,20)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1 |
| Formel vikt | 347.0965 |