missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Metronidazole-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metronidazole methyl-d3 |
| CAS | 83413-09-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 D3 H6 N3 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-(Methyl-d3)-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO |
| IUPAC-namn | 2-[5-nitro-2-(trideuteriomethyl)imidazol-1-yl]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.17 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?