Läs mer
Metronidazole-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metronidazole D4 (ethylene D4) |
| CAS | 1261392-47-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 2H4 H5 N3 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole-1-ethan-α,α,β,β-d4-ol, 2-methyl-5-nitro- (ACI), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethan-α,α,β,β-d4-ol (ACI), 1,1,2,2-Tetradeuterio-2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol, Metronidazole-d4, Metronidazole-d4 (hydroxyethyl-1,1,2,2-d4), Metronidazole D4 (ethylene D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3/i2D2,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])n1c(C)ncc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.18 |
| Visa mer |