Läs mer
Metronidazole EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivning
Metronidazole EP Impurity C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol |
| CAS | 5006-69-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H7 N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, Metronidazole Imp. C (EP), 4-Nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 4-Nitroimidazole-1-ethanol, KIH 855, SS 166-1, Metronidazole Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O3/c9-2-1-7-3-5(6-4-7)8(10)11/h3-4,9H,1-2H2 |
| LEDER | OCCn1cnc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(4-nitroimidazol-1-yl)ethanol |
| Visa mer |