Läs mer
Metronidazole EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivning
Metronidazole EP Impurity D
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol |
| CAS | 5006-68-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H7 N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, Metronidazole Imp. D (EP), 5-Nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 5-Nitroimidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-5-nitroimidazole, Metronidazole Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O3/c9-2-1-7-4-6-3-5(7)8(10)11/h3-4,9H,1-2H2 |
| LEDER | OCCn1cncc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(5-nitroimidazol-1-yl)ethanol |
| Visa mer |