Läs mer
Metronidazole EP Impurity F, Mikromol™
Description
Metronidazole EP Impurity F
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | O-Hydroxyethyl Metronidazole |
| CAS | 16156-94-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | O-Hydroxyethyl Metronidazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H13 N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]ethanol, Metronidazole impurity F, Metronidazole Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O4/c1-7-9-6-8(11(13)14)10(7)2-4-15-5-3-12/h6,12H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCOCCO |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethoxy]ethanol |
| Show More |