Läs mer
Metronidazole-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316578
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316578 1 ml
1 options
Produktkod. 30316578 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15201300AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metronidazole-hydroxy
CAS 4812-40-2
Analyt- eller komponentnamn Metronidazole-hydroxy
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H9 N3 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-(2-Hydroxyethyl)-2-hydroxymethyl-5-nitroimidazole, Hydroxymetronidazole, 2-(Hydroxymethyl)-5-nitroimidazole-1-ethanol
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O4/c10-2-1-8-5(4-11)7-3-6(8)9(12)13/h3,10-11H,1-2,4H2
LEDER OCCn1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-[2-(hydroxymethyl)-5-nitroimidazol-1-yl]ethanol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 187.15
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 187.0593 g/mol