Läs mer
Metronidazol, Mikromol™
Produktkod. 17924316
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17924316 250 mg
1 options
Produktkod. 17924316 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0012.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metronidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metronidazole
CAS 443-48-1
Analyt- eller komponentnamn Metronidazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H9 N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Metronidazole, Metronidazole Benzoate Imp. A (EP), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Hydroxyethyl-2-methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, Anagiardil, Arilin, Bayer 5360, Cimetrol 500LPCI, Clont, Deflamon, Efloran, Elyzol, Entizol, Flagesol, Flagil, Flagyl, Fossyol, Gineflavir, Klion, Klont, Medazol, Metro Cream & Gel, MetroGel, Metrogyl, Metrolag, Metrolyl, Metron, Metronidazol, Metropol, Metrotop, Mexibol, NSC 50364, NSC 69587, Nidazole, Noritate, Orvagil, Protostat, RP 8823, Rathimed, Sanatrichom, Satric, Takimetol, Trichazol, Tricho Cordes, Tricho-Gynaedron, Trichobrol, Trichocide, Trichomol, Trichopal, Tricocet, Trikhopol, Trivazol, Vagilen, Vagimid, Zadstat, 1-(beta-Hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, Metronidazole Benzoate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
LEDER Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO
IUPAC-namn 2-(2-metyl-5-nitroimidazol-1-yl)etanol
Molekylvikt (g/mol) 171.15
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 171,0644 g/mol