Läs mer
Metronidazol MP Biomedicals
Produktkod. 11434901 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434901 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11434901 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215571005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 SEK
    537.47 SEK / 5g
    Save 27.53 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Antibiotika som undertrycker protozoer och anaerober med överlägsen vävnadspenetration.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metronidazole
CAS 443-48-1
Molekylformel C6H9N3O3
Kvantitet 5 g
Synonym metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
InChI-nyckel VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-(2-metyl-5-nitroimidazol-l-yl)etanol
Molekylvikt (g/mol) 171.156
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
Formel vikt 171.2
Kvalitet Ej tillämpligt
Fysisk form Pulver