Läs mer
Metsulfovax, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309936
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30309936 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 30309936 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC15208000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metsulfovax
CAS 21452-18-6
Analyt- eller komponentnamn Metsulfovax
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H12 N2 O S
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 5-Thiazolecarboxanilide, 2,4-dimethyl- (8CI), 2,4-Dimethyl-N-phenyl-5-thiazolecarboxamide, 2,4-Dimethyl-5-carboxanilidothiazole, 2,4-Dimethyl-N-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxamide, 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxanilide, ALG, DCT, DCT (2,4-dimethyl-5-carboxanilidothiazole), G 696, Metsulfovax, Provax, Provax (fungicide)
InChI formel InChI=1S/C12H12N2OS/c1-8-11(16-9(2)13-8)12(15)14-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3,(H,14,15)
Lösningstyp Neat
LEDER Cc1nc(C)c(s1)C(=O)Nc2ccccc2
IUPAC-namn 2,4-dimethyl-N-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxamide
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 232.3
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 232.067 g/mol